ContactUsLinkComponent
p-Anisaldehyd ≥98% (durch GC)
p-Anisaldehyd ≥98% (durch GC)
  SIAL8223141000
 :  Merck
New Product
 :  
p-Anisaldehyd ≥98% (durch GC)
  SIAL8223141000
 :  Merck
New Product
 :  
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay (GC, area%):
    ≥98.0% (a/a)
  • Density(d 20 °C/4 °C):
    1.121 - 1.124
  • Identity (IR):
    Passes test
 :
 :247,..249 °C/1013 hPa
 :1,12 g/cm³ (25 °C)
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
 :116 °C
 :136.15 g/mol
 :GHS08
 :Room Temperature
 :123-11-5
 :C₈H₈O₂
 :MFCD00003385