Klerwipe™ Sporizid-Tücher, rückstandsarmes Peroxid gemischt mit WFI
SHIE6600586
New Product
- Bezeichnung:Klerwipe sporicidal low residue peroxide pouch wipe, country AT, CZ, DE, HR, HU, SI, SK
- L×B:200×200 mm
- Seq:01
- Wirksamkeit:Wipe_efficacy-21399680|Wipe_efficacy-21399682|Wipe_efficacy-21399679|Wipe_efficacy-21399678
- VE:200
Sterile Tücher aus 100% Polyester, imprägniert mit einer Mischung aus 6% Wasserstoffperoxid mit sehr geringen Rückständen.
- Gebrauchsfertig
- Rotations-Sporizidtuch mit sehr geringer Rückstandsmenge
- Für kleine Oberflächen
Die Biozidmischung wird 0,2 µm gefiltert und unter laminarer Strömung der Klasse A steril abgefüllt und in einem Reinraum der Klasse B doppelt verpackt.
: In einen wiederverschließbaren Beutel verpackt.