ContactUsLinkComponent
Discovery® Cyano HPLC-Säulen
Lieferant:  Merck
Zertifikate
Discovery® Cyano HPLC-Säulen
Lieferant:  Merck
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 59356-U
  • 59586-U
  • 59357-U
  • Anwendung:
  • Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
  • Small molecule separation, Food and beverage, HPLC and LC/MS suitable
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 4,50%
  • 4,50%
  • 4,50%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. Druck:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH-Bereich:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Temperaturlimit:
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • USP-Code:
  • L10
  • L10
  • L10
  • Shipping conditions:
  • Acetonitrile
  • Acetonitrile
  • Acetonitrile