ContactUsLinkComponent
Discovery® C8 HPLC-Säulen
Lieferant:  Merck
Zertifikate
Discovery® C8 HPLC-Säulen
Lieferant:  Merck
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • 577501-U
  • 59354-U
  • 59352-U
  • 569427-U
  • 59588-U
  • 569426-U
  • 59353-U21
  • 59353-U
  • 59589-U
  • Anwendung:
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Trennung kleiner Moleküle, Lebensmittel und Getränke, HPLC- und LC/MS-geeignet
  • Kohlenstoffbelastung:
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • 8%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Max. Druck:
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • 400 bar
  • pH-Bereich:
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • 2 - 8
  • Surface area:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • Temperaturlimit:
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • ≤70 °C
  • USP-Code:
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • L7
  • Shipping conditions:
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol
  • 100% Methanol