ContactUsLinkComponent
Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (Biotin)
Zertifikate
undefined
Anti-CD3e Hamster Monoclonal Antibody [clone: 145-2C11] (Biotin)
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • STMC60015BT
  • STMC60015BT.1
  • Antigen-Name:
  • CD3e
  • CD3e
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • Biotin
  • Biotin
  • Klon:
  • 145-2C11
  • 145-2C11
  • Reaktivität:
  • Mouse
  • Mouse
  • Wirt:
  • Hamster
  • Hamster
  • Gen-ID:
  • 12501
  • 12501
  • Isotyp:
  • IgG1 kappa
  • IgG1 kappa