Schwefelsäure
Schwefelsäure TS, 0,05 mol/L, 1 L
Artikelnr. CMPLJPH493
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Springe zu:
Product Details & Documents
: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.
Spezifikationen
Spezifikationen
- Konzentration:0,05 mol/L
- VE:1 L
- Bezeichnung:Schwefelsäure TS
- Cat. No.:CMPLJPH493
- Shelf life:24 months
- Shipping conditions:Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15...25 °C