Methylorange TS
Methylorange TS, 100 mL
Artikelnr. CMPLJPH333
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Springe zu:
Product Details & Documents
Zertifizierung: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Methylorange TS
- Cat. No.:CMPLJPH333
- Shelf life:24 months
- Shipping conditions:Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15...25 °C
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.