AuftragsverfolgungKontakt
EasySep™ Puffer | Avantor
EasySep™ Puffer
Zellseparationspuffer für In-vitro-Diagnostikanwendungen (IVD)
Artikelnr. STMC100-0780
Marketsource
EasySep™ Puffer
Artikelnr. STMC100-0780
Marketsource
EasySep™ Puffer
EasySep™ Puffer
Zellseparationspuffer für In-vitro-Diagnostikanwendungen (IVD)
Preis
223,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
EasySep™-Puffer ist für die Verwendung mit EasySep™-Zellisolierungskits erforderlich, die in vitro diagnostische (IVD) Medizinprodukte für die Verwendung mit nachgelagerten diagnostischen Tests sind. EasySep™-Puffer ist ein Zubehör zu einem in vitro diagnostischen (IVD) Medizinprodukt in Kanada, Europa, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. EasySep™-Puffer ist für die in vitro diagnostische Verwendung durch Laborfachkräfte vorgesehen.
Anwendung: Krebs
Caution: Der Endbenutzer ist dafür verantwortlich, festzustellen, ob das Produkt für seine spezifische(n) Anwendung(en) geeignet ist.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Zellseparationspuffer für In-vitro-Diagnostikanwendungen (IVD)