Hanks‘ Balanced Salt Solution mit 10 mM HEPES, ohne Phenolrot
Artikelnr. STMC37150
Lieferant: STEMCELL Technologies
CAS-Nummer:
Spezifikationen
- VE:500 mL
- Bezeichnung:Hanks‘ Balanced Salt Solution (HBSS) mit 10 mM HEPES, ohne Phenolrot
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Hanks‘ Balanced Salt Solution (HBSS) kann zum Verdünnen, Waschen, Bewässern oder als Transportlösung für Zell- oder Gewebekulturen verwendet werden. Sie bietet ein Puffersystem zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Bereichs und des osmotischen Gleichgewichts von Kulturmedien und versorgt Zellen mit einer Wasserquelle und essentiellen anorganischen Ionen sowie einem Kohlenhydrat als Energiequelle. Die Auswahl des geeigneten Nährmediums hängt von der Art der Zelle, den Kulturbedingungen und dem für die Zellkulturanwendung erforderlichen Grad der chemischen Definition ab.
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Caution: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').