AuftragsverfolgungKontakt
RoboSep™ Puffer 2
RoboSep™ Puffer 2
Puffer enthält BSA, 250 mL
Catalog # STMC20164
Marketsource
RoboSep™ Puffer 2
Catalog # STMC20164
Marketsource
CAS Number:  
RoboSep™ Puffer 2
RoboSep™ Puffer 2
Puffer enthält BSA, 250 mL
CAS Number:  
Price
94,10 €
Log in for availability
1 * 250 mL
Product Details & Documents
RoboSep™-Puffer 2 wird für ausgewählte EasySep™-Zelltrennprotokolle empfohlen.
Anwendung: Immunologie
Spezies: Mensch, Maus, nicht menschlicher Primat, andere, Ratte
Bitte beachten Sie, dass bei jedem Kauf eines RoboSep™-Reagenzienkits eine oder zwei Flaschen Puffer enthalten sind.
Achtung! Bitte beachten: Product restrictions: (i) Customer shall not make products or any portion of them in any way, shape or form, including as a component of another product available for the purpose of further resale or alter or remove the Product label and the Supplier’s mark of origin without express written permission of Supplier and (ii) Customer is familiar with Supplier’s restrictions on the use of the products and shall use the products in compliance with such restrictions and the applicable Supplier Product Information sheet (collectively, the 'Product Restrictions').
Specifications
Specifications
  • VE:
    250 mL
  • Bezeichnung:
    Puffer enthält BSA
Specifications
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.