AuftragsverfolgungKontakt
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster | Avantor
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
PIG® Essentials Plus universelle Mattenpolster, Absorption von 110 L/Beutel, Grau, 480×380 mm
Artikelnr. NEWPMPBH100
Anbieter:   NEW PIG
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
Artikelnr. NEWPMPBH100
Anbieter:  NEW PIG
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
PIG® Essentials Plus Universal-Mattenpolster
PIG® Essentials Plus universelle Mattenpolster, Absorption von 110 L/Beutel, Grau, 480×380 mm
Preis
84,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Matte absorbiert schnell große Flüssigkeitsmengen; ideal zum Auffangen von Sprühnebel oder zum Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten
  • Zufällige Anordnung von MeltBlown-Polyfasern mit großem Durchmesser erzeugt eine luftige Schicht
  • Ultraschall-Bindungspunkte verschmelzen Faserschichten miteinander – Matte behält ihre Form, auch wenn sie vollständig gesättigt ist
  • Oberste Schicht aus fusselfreiem SpunBond-Gewebe bietet zusätzliche Festigkeit; „Grübchen“ sorgen für schnelle Saugkraft
  • Graue Farbe bedeutet universelle Saugfähigkeit für einfache visuelle Identifizierung
Aufgenommene Flüssigkeiten: Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser
Inhalt/Verpackung: 100 Pads/Beutel
Zusammensetzung: 100% Polypropylen
Saugfähigkeit: 110 L/Beutel
Dokumente
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grau
  • Bezeichnung:
    PIG® Essentials Plus universelle Mattenpolster
  • L×B:
    480×380 mm
  • Seq:
    02
  • Absorptionsvermögen:
    Absorption von 110 L/Beutel
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.