Zentrifugenröhrchen mit Aufsatz
Catalog # NEUB0459-00-0054
Supplier: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
New Product
Specifications
- Ø:17×1,8 mm
- Bezeichnung:Zentrifugenröhrchen mit 5-ml-Marker
- Länge:105 mm
- VE:1
Specifications
About this item
Das Zentrifugenröhrchen besteht aus Borosilikatglas 3.3.
- Inhalt 10 ml Ringmarkierungen: 100% Inhalt
- Gerade Kante
- Ansatz: 0 bis 0,4 ml in 0,01 ml