Specifications
- Heizleistung:2 kW
- Gewicht:4,2 kg
- Arbeitstemperaturbereich:Umgebungstemperatur... 100 °C
- Bezeichnung:ICC 100 lite EU-Stecker
- Seq:02
- B×T×H:135×180×303 mm
- Modell:ICC 100 lite
- Min. temperature:–25 °C
- Stromzufuhr:230 V, 50/60 Hz
- Display:LED
- VE:1
- Temp.-Konst.:±0,05
- Typ:ICC 100 lite
Specifications
About this item
Die kompakten Einhängethermostate der lite-Serie sind leistungsstark und hochwertig, mit Fokus auf wesentliche Grundfunktionen, hervorragende Leistung und effizienten Betrieb. ICC 100 lite ist zum Temperieren von Flüssigkeiten bis 100 °C und zur internen Umwälzung geeignet.
- USB- und RS232-Schnittstelle zur Überwachung, Steuerung und Dokumentation
Erhöhte Sicherheit: ICC 100 lite ist zugelassen für den Einsatz mit brennbaren Flüssigkeiten nach DIN 12876, Sicherheitsklasse III.
Praktische Handhabung: Das integrierte Stativ ermöglicht eine einfache Reinigung und verhindert, dass wichtige Komponenten beschädigt werden.
Langlebigkeit und geringer Wartungsaufwand: Robustes Design dank hochwertigem Material, Gehäuse aus beschichtetem Edelstahl.
Einfache Konfiguration: Um Ihnen die Konfiguration Ihres Temperiersystems so komfortabel wie möglich zu machen, bietet IKA ‚anschlussfertige‘ Pakete mit allem notwendigen Zubehör an.