AuftragsverfolgungKontakt
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
UTTD Control Pharma Solution
Artikelnr. IKAA10013297
Anbieter:   IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
Artikelnr. IKAA10013297
Anbieter:  IKA
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
UTTD Control Pharma Solution Homogenisierungssystem
UTTD Control Pharma Solution
Preis
1 730,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Viele standardisierte Testverfahren in der Pharmaindustrie, wie die in offiziellen Kompendien beschriebenen Arzneibuchprüfungen (United States Pharmacopeia (USP 905), European Pharmacopoeia (PhEur 2.9.40) etc.), erfordern als ersten Schritt vor der weiteren Analyse das Zerkleinern und Auflösen von Tabletten. Zu den Herausforderungen bei der Probenvorbereitung zählen die Vermeidung von Kreuzkontaminationen zwischen Probenchargen, die aufwändige Reinigung und die oft geringen Probenmengen.
  • Zerkleinern und Auflösen von Tabletten für die anschließende Analyse
Im Paket enthalten ist das leistungsstarke Homogenisierungssystem ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, das für den universellen Einsatz konzipiert wurde. In Kombination mit den Einweg-Mischgefäßen mit Reduktionsscheibe (DIS-300-S-M mit 300 ml Volumen) sorgt dieses System für optimales Zerkleinern und gründliches Auflösen von Tabletten und Kapseln in verschiedenen Lösungsmitteln.
Die hermetisch verschließbaren Einweg-Probenbehälter dienen gleichzeitig als Zerkleinerungsgefäß, Aufbewahrungseinheit und Transportbehälter. Sie reduzieren den Reinigungsaufwand deutlich und eliminieren systematisch Kreuzkontaminationen. Anwender profitieren von reduzierten Handlingkosten und einer geringeren Anzahl von Fehlanalysen. Über die durchstechbare Membran im Gefäßdeckel können Proben entnommen oder Medien zugegeben werden.
Delivery information: ULTRA-TURRAX® Tube Drive P control, DIS-300-S-M.10 Reduktionsröhrchen, 300 ml, 10 Stück.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    UTTD Control Pharma Solution
  • Cat. No.:
    IKAA10013297
  • Max. Viskosität:
    5000 mPas
  • Abmessungen:
    122×178×54 mm
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    36/28 W
  • Nennleistung:
    36 W
  • Drehzahlbereich:
    400–8000 min⁻¹
  • Drehzahlanzeige:
    OLED
  • Gewicht:
    1,3 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0480
    ST-50, Röhrchen mit Rührvorrichtung
    N
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 114,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0469
    BMT-20-S, Mahlgefäß mit Edelstahlkugeln
    N
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 251,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2893
    BMT-20-G, Mahlgefäß mit Glaskugeln
    N
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 251,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0481
    DT-50, Röhrchen mit Rotor-Stator-Einheit
    N
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 128,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA3599200
    Glasperlen für BMT-Röhrchen, Ø 6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g - 69,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0493
    BMT-50-S-M-gamma, Mahlgefäß mit Edelstahlkugeln
    M
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 218,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0483
    BMT-50-G, Mahlgefäß mit Glaskugeln
    N
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 154,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0477
    ST-20-M-gamma, Röhrchen mit Rührvorrichtung
    M
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 255,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20019397
    Labworldsoft® 6 Starter
    Kleine Konfigurationen mit bis zu 3 Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 6 500,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20017366
    Labworldsoft® 6 Pro, mit Zugriff auf die komplette Gerätebibliothek
    Alle Konfigurationen mit beliebig vielen Geräten können gleichzeitig gesteuert werden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 14 820,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA3700701
    BMT-20-S-M-gamma, Mahlgefäß mit Edelstahlkugeln
    M
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 293,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0482
    BMT-50-S, Mahlgefäß mit Edelstahlkugeln
    N
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 154,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA20003207
    DT-20 eco, Röhrchen mit Rotor-/Statorelement
    N
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 204,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0491
    ST-50-M-gamma, Röhrchen mit Rührvorrichtung
    M
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 180,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0496
    TC-20-M, Verschluss für 20-ml-Röhrchen, mit durchstoßbarer Membran
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 70,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0492
    DT-50-M-gamma, Röhrchen mit Rotor-Stator-Einheit
    M
    50 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 204,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 531-0478
    DT-20-M-gamma, Röhrchen mit Rotor-Stator-Einheit
    M
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ST - 281,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2892
    ST-20, Röhrchen mit Rührvorrichtung
    N
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 228,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • IKAA3599300
    Edelstahl (AISI 304) für BMT-Röhrchen, Ø 5 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 250 g - 69,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0165
    TC-50-M, Verschluss für 50-ml-Röhrchen, mit durchstoßbarer Membran
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 46,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verschlussart
    Volumen
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-0135
    DT-20, Röhrchen mit Rotor-Stator-Einheit
    N
    20 ml
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 25 ST - 237,00 €