Order Entry
Austria
ContactUsLinkComponent
Methyldocosanoat
Catalog # EHERC13057840
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  
Methyldocosanoat
Catalog # EHERC13057840
Supplier:  EHRENSTORFER
CAS Number:  

Specifications

  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 mg
  • Seq:
    2440

Specifications

About this item

 :
 :354.62 g/mol
EINECS:213-207-8
CAS Number:929-77-1
Formula:C₂₃H₄₆O₂
MDL Number:MFCD00009347