Methyldocosanoat, Sigma-Aldrich®
: Merck
:929-77-1
:
:C₂₃H₄₆O₂
:MFCD00009347
:354.62 g/mol
:M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
:213-207-8
Frequently Bought Together
Diethylether ≥99% stabilisiert, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Wasser, TECHNICAL, entmineralisiert
: VWR Chemicals
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
: VWR Collection
Methylpalmitat ≥97%
: Thermo Fisher Scientific