Neocuproin
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. MOLEM51096301
Marketsource
Anbieter: Molekula
Springe zu:
Product Details & Documents
Synonyme: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline
- CAS Nummer:484-11-7
- Formel:C₁₄H₁₂N₂
- MDL-Nummer:MFCD00004973
- Molekulargewicht:208.26 g/mol
- Merck-Index:13,06477
- Schmelzpunkt:161…163 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:207-601-9
Spezifikationen
Spezifikationen
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:5 g
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.