ContactUsLinkComponent
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit integrierter Digitalkamera, Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Pixo
Catalog # VISISMP212
Supplier:  VISION ENGINEERING
undefined
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit integrierter Digitalkamera, Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Pixo
Catalog # VISISMP212
Supplier:  VISION ENGINEERING
Specifications
  • Vergrößerung:
    3 - 15× (Objectives to be added)
  • Modell:
    Mantis Pixo SMP212
  • Bezeichnung:
    Mantis PIXO mit Stabila-Ständer und Durchlichtbeleuchtung, enthält: MPH001, MTB210, MTB212, MTA360, MTA330, ohne Linse
  • B×T×H:
    290×422×(513-663) mm
  • Kamera:
    5,04 MP,48 FPS, SuperSpeed USB 3.0, Farbe
  • Software:
    ViCapture
  • Gewicht:
    11 kg
  • Beleuchtung:
    LED Auflicht: Helligkeit 21 k lux Farb T° 5500K
    LED Durchlicht: Helligkeit 36 k lux Farb T° 4800K
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Kompaktes ergonomisches Stereomikroskop Mantis Pixo mit integrierter Digitalkamera. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Tischstativ mit integrierter Objekttischbeleuchtung. Vergrößerung von 3- bis 15-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
  • Hochwertiges optisches Stereobild
  • Ergonomische Arbeitsposition
  • Großer Arbeitsabstand
  • Integrierte hochauflösende Kamera
  • Video- und Bildaufnahme
  • Anmerkungen auf dem Bildschirm
  • Benutzerdefinierte Overlays
  • Mehrbildrevolver mit drei Linsen
  • Dynamische 3D-Beleuchtung
  • Weiß-/UV-Beleuchtungsoption
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×, 10×, 15×, 6× SLWD, 8× SLWD
Certifications: CE, ISO 9001.
Ordering information: Erfordert mindestens ein Objektiv zur Auswahl in der Zubehörliste.
Delivery information: Lieferung mit Benutzerhandbuch und internationalem Netzteil.
Head options
Product Information