ContactUsLinkComponent
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Iota
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Iota
Catalog # VISISMI212
Supplier:  VISION ENGINEERING
undefined
Ergonomisches okularloses Stereomikroskop mit Stabila-Tischstativ und Objekttischbeleuchtung, Mantis Iota
Catalog # VISISMI212
Supplier:  VISION ENGINEERING
Specifications
  • Vergrößerung:
    3 - 8× (Objectives to be added)
  • Modell:
    Mantis IOTA SMI212
  • Bezeichnung:
    Mantis IOTA mit Stabila-Stativ und Durchlichtbeleuchtung, enthält: MIH001, MTB210, MTB212, MTA360, MTA330, ohne Linse
  • B×T×H:
    290×422×(449-559) mm
  • Gewicht:
    10 kg
  • Beleuchtung:
    LED Auflicht Helligkeit 26 k lux Farb T° 5500K
    LED Durchlicht: Helligkeit 36 k lux Farb T° 4800K
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Kompaktes, ergonomisches Stereomikroskop Mantis Iota. Einfache Verwendung mit austauschbaren Objektiven. Tischstativ mit integrierter Objekttischbeleuchtung. Vergrößerung von 3- bis 8-fach (Objektive müssen hinzugefügt werden).
  • Hochwertiges optisches Stereobild
  • Ergonomische Arbeitsposition
  • Großer Arbeitsabstand
  • Auswechselbare Objektive
  • Synchronisierte LED-Beleuchtung
Okularloses Design. Die okularlose Mantis-Technologie projiziert ein großes, hochwertiges 3D-Bild direkt auf Ihr Auge, wodurch es leichter zu sehen und angenehmer zu betrachten ist als ein binokulares Stereomikroskop. Die Klarheit des 3D-Bildes unterstützt eine verbesserte Hand-Auge-Koordination, wodurch die Objektmanipulation mit Werkzeugen genauer, schneller und effizienter wird. Sie können sogar eine Korrektur- oder Schutzbrille tragen, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird.
Kompatible Objektive: 3×, 4×, 6×, 8×
Certifications: CE, ISO 9001.
Ordering information: Erfordert mindestens ein Objektiv zur Auswahl in der Zubehörliste.
Delivery information: Lieferung mit Benutzerhandbuch und internationalem Netzteil.
Head options
Product Information