TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger Helicobacter
Artikelnr. TTR006-25EA
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Spezifikationen
- Bezeichnung:Helicobacter TISSUE-TROL™ Kontrollobjektträger aus Mäusedarm (Gewebe mit Helicobacter pylori)
- VE:25
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Histologieobjektträger mit in Paraffin eingebettetem Abschnitt von Mäusedarmgewebe, das Helicobacter pylori enthält. Geeignet für die Verwendung mit dem modifizierten Steiner-Steiner-Silberfärbeverfahren Nr. HT101.
Delivery: Box enthält 24 ungefärbte Objektträger plus einen Referenzobjektträger.