AuftragsverfolgungKontakt
Poly-Prep-Objektträger
  P0425-72EA
  P0425-72EA
Poly-Prep-Objektträger
123,00 €
1 * 72 ST
Poly-Prep-Objektträger sind aus Glas und für die Zelladhäsion konzipiert. Die Objektträger sind mit Poly-L-Lysin beschichtet, einem unspezifischen Bindungsfaktor für Zellen, der zur Förderung der Zelladhäsion auf festen Substraten nützlich ist. Poly-L-Lysin verbessert die Bindung zwischen der Zellmembran und der kultivierten Oberfläche.
  • Verwendung von Poly-Prep-Objektträgern:
  • Montage von Leber- und Lungenzellschnitten und zur Montage auf Poly-Prep-Objektträgern
  • Nachweis besserer Zellhaftung in klinischen Proben aus bronchoalveolärer Lavageflüssigkeit
  • Bestimmung der pAkt-Expression (Alpha-Serin/Threonin-Proteinkinase) mit Immunhistochemie
  • In der Immunfluoreszenzbildgebung der nukleären Translokation des nukleären Faktors κB (NFκB) in A549-Zellen
  • Untersuchung der Phospholipase-C-Zeta-Aktivität von Spermien
  • Vorbereitung von Coelomozyten-Ausstrichen, die einer Antikörperfärbung unterzogen werden
  • Hämatologie, Histologie
Im Großen und Ganzen werden mit Poly-L-Lysin beschichtete Glasobjektträger für die Adhäsion von Gewebeschnitten in routinemäßigen histologischen Anwendungen verwendet. Es wird nicht für Zellkultur- oder Mikroarray-Anwendungen empfohlen.
  • Bezeichnung:
    Poly-Prep-Objektträger