Soil Sampler Pro
Soil Sampler Pro, Edelstahl 316L, 1000 mm, 25 mm
Catalog # SAMP1620A-01
Supplier: Sampling Systems
Jump to:
Product Details & Documents
Der Soil Sampler Pro ist ideal für die Verwendung mit Rasen, Wiesen und leichten bis mittelschweren Böden.
- Entnehmen Sie schnell eine Querschnittsprobe von Erde
- Robustes Edelstahldesign
- Beinhaltet eine Fußstütze und breite Griffe
- Ab Lager verfügbar
- Schnell lieferbar
Der Soil Sampler Pro eignet sich hervorragend zum schnellen Entnehmen von Querschnittsproben von Boden. Das robuste Design, einschließlich Fußstütze und breiter Griffe, ermöglicht es Benutzern, zusätzliche Kraft zum Eindrücken in den Boden auszuüben.
Specifications
- Ø:25 mm
- Bezeichnung:Soil Sampler Pro
- Länge:1000 mm
- Material:Edelstahl 316L