AuftragsverfolgungKontakt
Objektive, Apochromat
Objektive, Apochromat
Objektive planachromatisch, 100×, 0,17 mm
Catalog # ZEIS4207909901000
Supplier:   ZEISS
Objektive, Apochromat
Catalog # ZEIS4207909901000
Supplier:  ZEISS
Objektive, Apochromat
Objektive planachromatisch, 100×, 0,17 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Objektive mit hervorragender Korrektur und extrem hoher Apertur bieten ein Höchstmaß an Auflösungsvermögen, Farbreinheit, Kontrast und Bildflachheit für Beobachtung und Mikrofotografie.
  • Deckglasdicke: 0,17 mm
  • Gewindetyp: M27×0,75
  • Sichtfeld: 25 mm
  • Abgleichlänge: 45,06 mm
  • Optisches System: Infinity color corrected system (ICS)
  • Farbkorrektur: Apochromatisch
Das enorme Auflösungsvermögen zeigt Strukturen, die sonst nicht erkennbar sind. Da die Bildhelligkeit in der Fluoreszenzmikroskopie mit der Vierfachpotenz der numerischen Apertur zunimmt, eignen sich Plan-Apochromat-Objektive hervorragend für Fluoreszenzanwendungen.
Delivery information: Objektiv Planapochromat inklusive Immersol 518 F, Öler 20 ml und Deckgläsern, hohe Leistung.
Packaging: Box mit 100 Stück.
Specifications
  • Vergrößerung:
    100×
  • Bezeichnung:
    Objektive planachromatisch
  • Arbeitsabstand:
    0,17 mm