DMEM mit niedrigem Glucosegehalt und stabilem Glutamin mit Natriumpyruvat
A0101-500
: Biowest
:
- Medienformat:Flüssigkeit
- VE:500 mL
- Bezeichnung:DMEM, niedriger Glucosegehalt, L-Glutamin, Pyruvat
- Sterility:Sterile filtered
- Shipping conditions:Raumtemperatur oder kontrollierte Temperatur
- Lagertemperatur:2...8 °C
- Haltbarkeit:24 Mon.
Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) ist so formuliert, dass es das Wachstum einer breiten Palette von Säugetierzellen bewahrt und aufrechterhält. Ergänzt mit fötalem Kälberserum ermöglicht DMEM auch die Vermehrung embryonaler Stammzellen von Mäusen.
- Diese Referenz ist mit stabilem Glutamin formuliert