ContactUsLinkComponent
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus W), Standard für ICP
Catalog # ACSDC066.W.L1
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Wolfram-Standardlösung, 1000 mg/L W in Wasser (aus W), Standard für ICP
Catalog # ACSDC066.W.L1
Lieferant:  CPACHEM
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    H₂O
  • VE:
    100 mL
  • Element:
    Wolfram
  • Symbol:
    W
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Haltbarkeit ab Versanddatum: 36 Monate – Lagerung unter normalen Laborbedingungen bei Temperaturen zwischen 15 und 25 °C.
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 zertifiziert.