Magnetrührer für Zellkulturen, bioMIX 1
: 2MAG
Extremflache Rührsysteme zum sorgfältigen Mischen von Zellkulturen. Geeignet für Kulturkolben mit Spinning-Propeller- und Spinning-Kugelsystemen. Das hermetisch abgedichtete Edelstahlgehäuse ist wasser- und keimdicht. Betriebstemperaturen bis zu 50 °C.
- Ruckfreies Mischen
- SoftStart für zuverlässige und sichere Beschleunigung des Rührstabs
- 10-Stufen-Leistungseinstellung des Rührers: 10 - 100 %
- QuickSet zum Einstellen der Start- und maximalen Drehzahl
- Speicherung des letzten Arbeitsstatus beim Ausschalten
- Digitale Anzeige für Drehzahl- und Leistungseinstellung
- Geeignet für viskose Nährmedien
IP-Schutzklasse: IP 64.
- Catalog No:
- 442-0834
- Modell:
- bioMIX 1
- Drehzahlbereich:
- 5 - 250 min⁻¹
- Max. Rührmenge H₂O:
- 5 - 5000 ml
- Leistungsaufnahme:
- 6 W
- Plattenmaterial:
- Edelstahl
- Plattengröße:
- 180×180 mm
- Gewicht:
- 3,3 kg
- B×T×H:
- 180×238×38 mm
Frequently Bought Together