ContactUsLinkComponent
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 560)
Lieferant:  AAT BIOQUEST
Zertifikate
undefined
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIT2] (iFluor® 560)
Lieferant:  AAT BIOQUEST
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • AATB103800A0
  • AATB103800A1
  • Antigen-Symbol:
  • CD38
  • CD38
  • Antigen-Name:
  • CD38 antigen
  • CD38 antigen
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • iFluor® 560
  • iFluor® 560
  • Klon:
  • HIT2
  • HIT2
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Reinigung:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • No
  • Lagertemperatur:
  • 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimized light exposure. Do not freeze.
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20