ContactUsLinkComponent
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (iFluor® 430)
undefined
Anti-CD14 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 61D3] (iFluor® 430)
  • Catalog No:
  • AATB10141030
  • AATB10141031
  • Antigen-Symbol:
  • CD14
  • CD14
  • Antigen-Name:
  • CD14 antigen
  • CD14 antigen
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • iFluor® 430
  • iFluor® 430
  • Klon:
  • 61D3
  • 61D3
  • Reaktivität:
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Reinigung:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • No
  • Lagertemperatur:
  • Refrigerated (2...8 °C), minimise light exposure
  • Refrigerated (2...8 °C), minimise light exposure
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20
Frequently Bought Together