ContactUsLinkComponent
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (iFluor® 800)
Lieferant:  AAT BIOQUEST
Zertifikate
undefined
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4H11] (iFluor® 800)
Lieferant:  AAT BIOQUEST
Spezifikationen
  • Catalog No:
  • AATB103400N1
  • AATB103400N0
  • Antigen-Symbol:
  • CD34
  • CD34
  • Antigen-Name:
  • CD34 antigen
  • CD34 antigen
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • iFluor® 800
  • iFluor® 800
  • Klon:
  • 4H11
  • 4H11
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • Isotyp:
  • IgG1
  • IgG1
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Reinigung:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • No
  • Lagertemperatur:
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • 2...8 °C with minimised light exposure. Do not freeze.
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20