ContactUsLinkComponent
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Supplier:  AAT Bioquest
Certificates
undefined
Anti-CD3e Mouse Monoclonal Antibody [clone: SK7] (iFluor® 430)
Supplier:  AAT Bioquest
Specifications
  • Catalog No:
  • AATB10033030
  • AATB10033031
  • Antigen-Symbol:
  • CD3e
  • CD3e
  • Antigen-Name:
  • CD3e antigen
  • CD3e antigen
  • Antikörper-Typ:
  • Primär
  • Primär
  • Klonalität:
  • Monoklonal
  • Monoklonal
  • Konjugation:
  • iFluor® 430
  • iFluor® 430
  • Klon:
  • SK7
  • SK7
  • Reaktivität:
  • Human
  • Human
  • Wirt:
  • Mouse
  • Mouse
  • ImmunFluoreszenz:
  • Yes
  • Yes
  • Durchflusszytometrie:
  • Yes
  • Yes
  • Reinigung:
  • Affinity chromatography
  • Affinity chromatography
  • Kreuzadsorption:
  • No
  • No
  • Lagertemperatur:
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • 2...8 °C with minimised light exposure, do not freeze
  • Transporttemperatur:
  • 20
  • 20