ContactUsLinkComponent
Anti-C3 Recombinant Antibody [Clone: 528]
Artikelnr. PRSI24-137
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Anti-C3 Recombinant Antibody [Clone: 528]
Artikelnr. PRSI24-137
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    complement C3
  • Antigen-Symbol:
    C3
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    528
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Durchflusszytometrie:
    Yes
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG2a kappa
  • Western blot:
    Yes
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    718
  • Antigen-Synonyme:
    PIG61|HER1|epidermal growth f|mENA|proto-oncogene c-ErbB-1|ERBB|avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog|cell proliferation-inducing protein 61|cell growth inhibiting protein 40|receptor tyrosine-protein kinase erbB-1|ERBB1
  • Modification:
    Unmodified
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Lagertemperatur:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Transporttemperatur:
    Shipped on blue ice
  • Immunogen:
    Partially purified EGFR from A431 cells.
  • Validierte Anwendungen:
    NTRL
  • Größe:
    0,2 mg
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    0,2 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: complement C3
Clonality: Recombinant
Clone: 528
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human