ContactUsLinkComponent
Anti-Fluorescein (FITC) Recombinant Antibody [Clone: 4-4-20 (enhanced)]
Artikelnr. PRSI24-076
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Anti-Fluorescein (FITC) Recombinant Antibody [Clone: 4-4-20 (enhanced)]
Artikelnr. PRSI24-076
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Klonalität:
    Recombinant
  • Klon:
    4-4-20 (enhanced)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Isotyp:
    IgG4 kappa
  • Kreuzadsorption:
    No
  • Form:
    Liquid
  • Antigen-Synonyme:
    FITC|FL|fluorescyl|fluoresceine
  • Modification:
    Unmodified
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% Proclin 300
  • Lagertemperatur:
    Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
  • Transporttemperatur:
    Shipped on blue ice
  • Immunogen:
    Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA).
  • Validierte Anwendungen:
    Negative Control
  • Größe:
    0,2 mg
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    0,2 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: Fluorescein (FITC)
Clonality: Recombinant
Clone: 4-4-20 (enhanced)
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG4 kappa
Reactivity: