Wagen mit klappbarem Schubgestänge
MULC65021
- Kapazität:300 kg
- Bezeichnung:Wagen mit klappbarem Schubgestänge, Selbstmontage, Rollen mit Ø 100 mm
- B×T×H:610×415×900 mm
- VE:1
Wagen mit klappbarem Schubgestänge zum Transportieren von Behältern, Kisten und Kartons.
- Tablett aus verstärktem PP, 35 mm dick
- 100 mm Durchmesser. leise Rollen
- Zwei feste Rollen + zwei Lenkrollen mit Bremsen
- 300 kg Tragkraft
- Schwarz
- Ideal für 600×400 Europa-Behälter
- Wird zerlegt geliefert, einfachen Montage
Dieser Wagen mit klappbarem Schubgestänge ist aus Polypropylen gefertigt. Er ermöglicht die Bewegung einer Last von nicht mehr als 300 kg. Er ist mit vier Rollen ausgestattet (zwei feste Rollen und zwei Lenkrollen). Dieser Wagen wird unmontiert geliefert. Die Montage dauert nur einige Minuten.