ContactUsLinkComponent
Anti-HNRNPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. PRSI22-980
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Anti-HNRNPA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. PRSI22-980
Lieferant:  ProSci Inc.
New Product
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein A1
  • Antigen-Symbol:
    HNRNPA1
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Isotyp:
    IgG
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    3178
  • Antigen-Synonyme:
    ALS20|HNRPA1|hnRNP-A1|hnRNP A1|ALS19|IBMPFD3|HNRPA1L3
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Lagertemperatur:
    Store at −20...+730 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • Transporttemperatur:
    20
  • Immunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-372 of human HNRNPA1 (NP_112420.1)
  • Reinigung:
    Affinity purification
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: HNRNPA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat