AuftragsverfolgungKontakt
Anti-EIF4E Rabbit Polyclonal Antibody | Avantor
Anti-EIF4E Rabbit Polyclonal Antibody
Vial
Artikelnr. PRSI18-547
Anbieter:   ProSci Inc.
Anti-EIF4E Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. PRSI18-547
Anbieter:  ProSci Inc.
Anti-EIF4E Rabbit Polyclonal Antibody
Vial
Preis
599,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 50 µl
Product Details & Documents
Type: Primary
Antigen: EIF4E
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Spezifikationen
  • Packung:
    Vial
  • Western blot:
    Yes
  • Modification:
    None
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Form:
    Liquid
  • Reinigung:
    Affinity purification
  • Transporttemperatur:
    20
  • Reaktivität:
    Human|Rat|Mouse
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • ImmunoChemie:
    Yes
  • ImmunFluoreszenz:
    Yes
  • Cat. No.:
    PRSI18-547
  • Antigen-Name:
    Eukaryotic translation initiation factor 4E
  • Lagertemperatur:
    Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Gen-ID:
    1977
  • Immunpräzipitation:
    Yes
  • Immunogen:
    A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human EIF4E (NP_001959.1)
  • Antigen-Synonyme:
    Eukaryotic translation initiation factor 4E|eIF-4F 25 kDa subunit|EIF4EL1|eIF-4E|EIF4E|eIF4E|EIF4F|mRNA cap-binding protein
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Antigen-Symbol:
    EIF4E
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Isotyp:
    IgG
  • Wirt:
    Rabbit