ContactUsLinkComponent
Anti-GUCA2A Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. PRSI23-921
Lieferant:  ProSci Inc.
Anti-GUCA2A Rabbit Polyclonal Antibody
Artikelnr. PRSI23-921
Lieferant:  ProSci Inc.
Spezifikationen
  • Antikörper-Typ:
    Primär
  • Antigen-Name:
    Guanylin
  • Antigen-Symbol:
    GUCA2A
  • Klonalität:
    Polyklonal
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Wirt:
    Rabbit
  • Isotyp:
    IgG
  • Reaktivität:
    Human,
    Rat,
    Mouse
  • Western blot:
    Yes
  • Form:
    Liquid
  • Gen-ID:
    2980
  • Antigen-Synonyme:
    Guanylin|GUCA2|Guanylate cyclase-activating protein 1|Guanylate cyclase-activating protein I|Guanylate cyclase activator 2A|GCAP-I|HMW-guanylin|GUCA2A
  • Modification:
    None
  • Lagerungspuffer:
    PBS with 0,02% sodium azide, 50% glycerol, pH 7,3
  • Lagertemperatur:
    Store at −20 °C. Avoid freeze/thaw cycles.
  • Konzentration:
    Batch dependent
  • Transporttemperatur:
    20
  • Immunogen:
    Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 22-115 of human GUCA2A (NP_291031.2)
  • Reinigung:
    Affinity purification.
  • Packung:
    Vial
  • VE:
    50 µl
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: GUCA2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat