Anti-TNF Recombinant Antibody [Clone: cA2 (Infliximab)]
Artikelnr. PRSI24-184
Lieferant: ProSci Inc.
New Product
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Antigen-Name:HGNC:HGNC:11892
- Antigen-Symbol:TNF
- Klonalität:Recombinant
- Klon:cA2 (Infliximab)
- Konjugation:Unconjugated
- ELISA:Yes
- Durchflusszytometrie:Yes
- Isotyp:IgG kappa
- Kreuzadsorption:No
- Form:Liquid
- Gen-ID:7124
- Antigen-Synonyme:Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2|TNFα|TNF-alpha|TNF-α|TNF-a|TNFSF|TNFa|Tumor necrosis factor|Cachectin
- Modification:Unmodified
- Lagerungspuffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Lagertemperatur:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Transporttemperatur:Shipped on blue ice
- Immunogen:Purified recombinant human TNF (rTNF)
- Validierte Anwendungen:In vivo assays
- Packung:Vial
- VE:0,2 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: HGNC:HGNC:11892
Clonality: Recombinant
Clone: cA2 (Infliximab)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human