Anti-NIP Recombinant Antibody [Clone: B1-8]
Artikelnr. PRSI24-098
Lieferant: ProSci Inc.
New Product
Spezifikationen
- Antikörper-Typ:Primär
- Klonalität:Recombinant
- Klon:B1-8
- Konjugation:Unconjugated
- Isotyp:IgG lambda
- Kreuzadsorption:No
- Form:Liquid
- Antigen-Synonyme:NIP
- Modification:Unmodified
- Lagerungspuffer:PBS with 0,02% Proclin 300
- Lagertemperatur:Store at 4 °C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at −20 °C.
- Transporttemperatur:Shipped on blue ice
- Immunogen:hapten-protein conjugated NP12-chicken gammaglobulin (CG)
- Validierte Anwendungen:Negative control
- Packung:Vial
- VE:0,2 mg
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Type: Primary
Antigen: NIP
Clonality: Recombinant
Clone: B1-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG lambda
Reactivity: