ContactUsLinkComponent
Breiter Lagerturm
Artikelnr. MULC104461
Lieferant:  MULTIROIR
undefined
Breiter Lagerturm
Artikelnr. MULC104461
Lieferant:  MULTIROIR
Spezifikationen
  • Farbe:
    Schwarz
  • Material:
    PP
  • VE:
    1
  • Außen B×T×H:
    600×410×590 mm
  • Innen B×T×H:
    528×360×165 mm
  • Lagerkapazität:
    30 L per drawer
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Dieser breite Polypropylenturm mit drei Schubladen ist ideal für die Lagerung verschiedener Materialien, egal ob Verbrauchsmaterialien oder Schreibwaren.
  • 3 transparente Schubladen mit jeweils 30 l Fassungsvermögen
  • 4 selbstmontierende, multidirektionale Rollen
  • Deckel mit Metallstange verstärkt, belastbar bis 100 kg
  • Schubladen mit großen Griffen
  • Anschläge an den Schubladen
Dieser Lagerturm besteht vollständig aus Polypropylen und ermöglicht die Lagerung verschiedener Produkte. Darüber hinaus ist er beständig gegen Temperaturschwankungen, Chemikalien und Stöße. Daher kann er problemlos sowohl in Laboren als auch in Büros aufgestellt werden. Dieser Lagerturm ist leicht und wird mobil, sobald seine vier Räder montiert sind.