Protector® Airo™ Filterabzug
Product Details & Documents
Voll ausgestattete, energieeffiziente Abzüge bieten eine umweltfreundliche Lösung für Abzüge mit Abzügen und vereinfachen gleichzeitig die Installation aufgrund ihrer kompakten Standfläche.
- Voll ausgestattete Laborabzüge
- Keine Leitungen erforderlich
- Energieeffizient
- Umweltfreundlich
- Verwendet Erlabs Neutrodine Unisorb-Filterung
- Vier Filterkombinationen verfügbar
Der Protector® Airo™ Filterabzug hat ein kompaktes Design, das potenzielle Herausforderungen bestehender Laborbedingungen vermeidet und dennoch Platz, Nutzen und Optionen einer herkömmlichen Haube bietet. Er verfügt über alle Eigenschaften der Labconco Protector-Hauben, einschließlich der patentierten Eco-Foil™-Luftfolie mit Clean-Sweep-Öffnungen, um einströmende Luft in nicht turbulenten Luftströmen in die Haube zu ziehen, glasfaserverstärkter Plattenauskleidung, Bypass-Luftstromdesign, Steckdosen und Servicevorrichtungen. Der Clean-Sweep™-Schiebegriff und die Schiebeschienen leiten Luft aus der Atemzone des Benutzers weg. Diese Funktionen werden mit einem Design kombiniert, das oft kleinen kanallosen Gehäusen vorbehalten ist – eine geringere Höhe, kompakte Standfläche, die keine Kanalisation erfordert.
Anstatt anwendungsspezifische Kohlefilter zu verwenden, verwendet der Protector Airo Neutrodine Unisorb-Filter, den umfassendsten, sicherheitsorientierten Kohlefilter auf dem Markt. Der Neutrodine-Filter wurde getestet und für über 500 Chemikalien als wirksam befunden und kann zwei Jahre oder länger halten, bevor er ausgetauscht werden muss. Da diese Filter die gleichzeitige Handhabung von Lösungsmitteln, Säuren und Basen ermöglichen, kann der Protector Airo für eine breite Palette allgemeiner Chemieabzugsanwendungen verwendet werden. Außerdem bietet die Verwendung dieser Filter eine umweltfreundliche Lösung für das Ausstoßen von Chemikalien in die Atmosphäre. Zu den Optionen gehören Säure- oder Formaldehydsensoren oder nur HEPA für Anwendungen, die Partikelschutz erfordern.
Da der Protector Airo keinen Anschluss an Rohrleitungen benötigt, werden die anfänglichen Kosten für Änderungen der Gebäudeinfrastruktur minimiert und die Haube kann in schwer zu kanalisierenden Bereichen aufgestellt werden. Sollten sich die Laborkonfigurationen ändern, kann der Protector Airo verlegt werden, ohne vorhandene Heizungs- und Klimaanlagen zu stören. Darüber hinaus passt er aufgrund seiner geringeren Höhe in Räume mit Deckenhöhen von nur 2,4 m – volle 305 mm weniger als herkömmliche Dunstabzugshauben.
Die Benutzersicherheit wird durch zahlreiche integrierte Funktionen gewährleistet, die unsichere Bedingungen ständig überwachen und verhindern, ohne auf Benutzerpraktiken oder -änderungen angewiesen zu sein. Zu diesen Sicherheitsvorkehrungen gehören mehrere akustische/visuelle Alarme, darunter Filterdurchbruch und Lüfterausfall. Die GFH-Filtrationstechnologie ermöglicht dem Protector Airo eine Leistung, die über die typische DH III-Abzugshaube ohne Abluftkanal hinausgeht. Die Steuerbox befindet sich bequem an der Vorderseite der Haube und kann über eine App auf dem Telefon des Benutzers gesteuert werden.
Konstruiert mit einer gletscherweißen pulverbeschichteten Stahlaußenseite und einer chemikalienbeständigen, glasfaserverstärkten Verbundplattenauskleidung. Der vertikal ansteigende Schieber besteht aus einem einzigen Stück gehärtetem Sicherheitsglas mit Seilrolle und Schienen mit Clean-Sweep™-Luftstromöffnungen. Der Schieberanschlag befindet sich auf einer Schieberöffnungshöhe von 406 mm. Der Schieber lässt sich zum Beladen auf eine Höhe von 711 mm öffnen.
Accessories information: Jede Haube erfordert eine Arbeitsfläche, einen Unterschrank oder Ständer und Neutrodine Unisorb-Filter (separat erhältlich). Die Anzahl der benötigten Filter hängt von der Breite der Haube ab. Zu den optionalen Zubehörteilen gehören HEPA-Filter und Vorfilter.
Caution: Das Formular „Lifetime Payback Questionnaire“ (LPQ) ist für alle Bestellungen von Abzugshauben mit Protector Airo Filter erforderlich. Es muss vollständig ausgefüllt, eingereicht, überprüft und genehmigt werden, bevor eine Bestellung bearbeitet werden kann. Die Lieferzeiten beginnen erst nach Genehmigung des LPQ. Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter oder Labconco für weitere Informationen oder eine Kopie des Formulars.
Spezifikationen
- Außen B×T×H:914×805×1377 mm
- Bezeichnung:Abzugshauben mit Protector Airo Filter mit Säuresensor