Trypsin
—, 100 µG
Anbieter: ROCHE
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerSpezifikationen
Spezifikationen
- Packung:—
- VE:100 µG
- Cat. No.:ROCH11418475001
- CAS Nr.:9002-07-7
- Enzymname:Trypsin
- MDL No.:MFCD00082094
- Lagerbedingungen:Refrigerator