Trypsin
100 µG
Artikelnr. FITZ70-XR77
Anbieter: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:100 µG
- Cat. No.:FITZ70-XR77
- CAS Nr.:9002-07-7
- Enzymname:Trypsin
- MDL No.:MFCD00082094
- Lagerbedingungen:Refrigerator