AuftragsverfolgungKontakt
Terpentinöl
Entzündlich
Gesundheit
Reizend
Umwelt
Marketsource
Anbieter:   Roth Carl
Terpentinöl
Anbieter:  Roth Carl
Marketsource
Zertifikate
3 Optionen unten verfügbar
Product Details & Documents
Synonyme:  Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
  • CAS Nummer:8006-64-2
  • MDL-Nummer:MFCD00147790
  • Siedepunkt:153…175 °C (1013 hPa)
  • Schmelzpunkt:–60…–50 °C
  • Dichte:0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
  • Blitzpunkt:35 °C
  • EINECS:232-350-7
  • UN:1299
  • ADR:3,III
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle
    1 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 87,10 €
    87,10 €
    1 * 1 L
       87,10 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle
    2,5 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 182,00 €
    182,00 €
    1 * 2,5 L
       182,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource
  • 10 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 L
    1 * 10 L - 550,00 €
    550,00 €
    1 * 10 L
       550,00 €
    Spezifikationen:
    Marketsource
    Marketsource