ContactUsLinkComponent
Ätzend
Oxidierend
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1062901
Artikelnr. 87886.180
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
undefined
Ätzend
Oxidierend
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1062901
Artikelnr. 87886.180
Lieferant:  VWR Chemicals
CAS-Nummer:  
Spezifikationen
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spezifikationen
Über diesen Artikel
 :
 :100.46 g/mol
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-512-4
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS05
 :GHS03
CAS-Nummer:7601-90-3
Formel:HClO₄
MDL-Nummer:MFCD00011325