AuftragsverfolgungKontakt
3-Fluorstyrol
Glass bottle for solids, 5 g
Artikelnr. MOLE24155756-5G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
3-Fluorstyrol
Artikelnr. MOLE24155756-5G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  350-51-6
3-Fluorstyrol
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  350-51-6
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:350-51-6
  • Formel:C₈H₇F
  • MDL-Nummer:MFCD00000341
  • Molekulargewicht:122.14 g/mol
  • Siedepunkt:30 °C (1013 hPa)
  • Dichte:1,025 g/cm³ (20 °C)
  •  :Density: 1.025 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:206-504-9
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g