Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Home
Trequinsin hydrochloride
Trequinsin hydrochloride ≥98% (durch HPLC)
Trequinsin hydrochloride ≥98% (durch HPLC)
ENZOBMLPD1800010
:
ENZO LIFE SCIENCES
New Product
:
Trequinsin hydrochloride ≥98% (durch HPLC)
ENZOBMLPD1800010
:
ENZO LIFE SCIENCES
New Product
:
VE:
10 mg
Seq:
2275
Environmentally Preferable:
:
:
405.5 · 36.5 g/mol
:
Raumtemperatur
:
78416-81-6
:
C₂₄H₂₇N₃O₃·HCl
:
MFCD01076563