Überspringen zu Kopf-Ebene
Überspringen zu Hauptinhalt
Überspringen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
0,00 €
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Austria
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Cytochalasin E
Cytochalasin E ≥98% (durch HPLC, TLC)
Cytochalasin E ≥98% (durch HPLC, TLC)
ENZOBMLCT1200005
:
Enzo Life Sciences
:
Cytochalasin E ≥98% (durch HPLC, TLC)
ENZOBMLCT1200005
:
Enzo Life Sciences
:
VE:
5 mg
Seq:
2210
:
:
495.57 g/mol
:
Gefrierschrank
:
36011-19-5
:
C₂₈H₃₃NO₇