AuftragsverfolgungKontakt
Modularer Universalantrieb | Avantor
Modularer Universalantrieb
Modulare Universalantriebe, UMH High Speed ​​mit RS232-Schnittstelle
Artikelnr. VICIUMHA
Anbieter:   VICI
Modularer Universalantrieb
Artikelnr. VICIUMHA
Anbieter:  VICI
Modularer Universalantrieb
Modulare Universalantriebe, UMH High Speed ​​mit RS232-Schnittstelle
Preis
2 700,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der Universalantrieb ermöglicht es Geräteherstellern, einen einzigen Motor und eine Steuersoftware zu verwenden, um praktisch jedes Drehventil von Valco oder Cheminert zu betreiben. Diese modulare Version bietet noch mehr Flexibilität bei der Platznutzung. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass das empfindlichere Elektronikmodul entfernt von möglichen Flüssigkeitslecks aus dem Ventil oder den Armaturen platziert werden kann.
  • Modular für mehr Flexibilität im Instrumentendesign
  • Ersatz für den Mikroelektrikumantrieb
  • Ein elektrischer Antrieb arbeitet mit Zweipositionsventilen und -wählern
  • Vereinfachtes, universelles Kommunikationsprotokoll
  • Vielzahl von Schnittstellen, verschiedene Anforderungen an das Ventildrehmoment
Wie der Standard-Universalantrieb ist der modulare in drei Versionen erhältlich: hohe Geschwindigkeit, mittlere Geschwindigkeit/mittleres Drehmoment und hohes Drehmoment.
Dieser Antrieb ist ein Ersatz für den mikroelektrischen Mehrpositionsantrieb; der Motor ist eine identische Schrittmotor-/Getriebebaugruppe und eine manuelle Fernbedienung mit Verbindungskabeln. Und während der modulare Universalantrieb die Funktionalität des Mikroelektrikums perfekt nachahmt, bietet er noch mehr Funktionen in demselben kleinen Paket.
Dieser Antrieb bietet eine universelle 24-Volt-Gleichstromversorgung.
Bestellinformation: Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Modulare Universalantriebe, UMH High Speed ​​mit RS232-Schnittstelle
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.