Gas Washing Bottle, Desaga Pattern
Artikelnr. NEUB0578-10-010025
Lieferant: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Spezifikationen
- Gewinde:GL 25
- Kapazität:100 ml
- Bezeichnung:Spritzflasche mit Rundboden, einzeln, Abmessung: 34×150 mm
- VE:1
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Bautele individually, from Borosilicate galss 3.3, inserts with safety glass ring.