Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Iod 0,5M (1N)

Iod 0,5M (1N)

1 L
Artikelnr. ACSDZ13501035.1L
Reizend
Anbieter:   CPACHEM
Iod 0,5M (1N)
Artikelnr. ACSDZ13501035.1L
Anbieter:  CPACHEM
CAS Nummer:  7553-56-2
Iod 0,5M (1N)

1 L

CAS Nummer:  7553-56-2
Preis
429,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7553-56-2
  • Formel:I₂
  • MDL-Nummer:MFCD00011355
  • Molekulargewicht:253.81 g/mol
  • Siedepunkt:100 °C
  • Dichte:~1,92511 g/cm³
Spezifikationen

Spezifikationen

  • VE:
    1 L

Spezifikationen

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.